Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Potassium ≥99.5% (metals basis), cubes
Fornitore: Alfa Aesar
Pericolo
Formula: K
Peso molecolare: 39,1 g/mol
Punto di ebollizione: 760 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 63 °C
Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133776
CAS Number: 7440-09-7
EINECS: 231-119-8
UN: 2257
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07763
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
20 g 46687.13
Codice articolo fornitore: 46687.13
Codice articolo locale: ALFA46687.13
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità