Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Ethyl N-acetyl-N-butyl-β-alaninate
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Formula: C₁₁H₂₁NO₃
Peso molecolare: 215,29 g/mol
Punto di ebollizione: 292 °C (1013 hPa)
Densità: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 159 °C
CAS Number: 52304-36-6
EINECS: 257-835-0
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 0,1 g EHERC10929010
Codice articolo fornitore: C10929010
Codice articolo locale: EHERC10929010
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità