Stampa…
m,m,m-Tritolil fosfato
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: m,m,m-TCPm,m,m-Tricresilfosfato
EHERC17800820EA 73.4 EUR
EHERC17800820
m,m,m-Tritolil fosfato
m,m,m-Tritolil fosfato
Formula: C₂₁H₂₁O₄P
Peso molecolare: 368,37 g/mol
Punto di ebollizione: 442 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 25…26 °C
Densità: 1,15 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00041907
CAS Number: 563-04-2
EINECS: 209-241-8
UN: 2574
ADR: 6.1,II