Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Butyl hexanoate
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Formula: C₁₀H₂₀O₂
Peso molecolare: 172,27 g/mol
Punto di ebollizione: 207 °C (1013 hPa)
Densità: 0,866 g/cm³ (25 °C)
CAS Number: 626-82-4
EINECS: 210-964-6
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 0,1 g EHERC10948031
Codice articolo fornitore: C10948031
Codice articolo locale: EHERC10948031
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità