Stampa…
Dichloro(methyl)silane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
TCIAD0380-25GEA 27 EUR
TCIAD0380-25G
Dichloro(methyl)silane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Dichloro(methyl)silane
Formula: CH₄Cl₂Si
Peso molecolare: 115,03 g/mol
Punto di ebollizione: 41°C
Punto di fusione: –92,8 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000494
CAS Number: 75-54-7
EINECS: 200-877-1
UN: 1242
ADR: 4.3,I
REACH: 01-2119436669-21
https://it.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/77/28974877.jpg
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %