Stampa…
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥97%
Pericolo
H33137.06EA 88.4 EUR
H33137.06
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥97%
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅F₃N₂O₃
Peso molecolare: 222,12 g/mol
Punto di fusione: 62…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042326
CAS Number: 2267-23-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III