Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline ≥97%
Fornitore: Alfa Aesar
Pericolo
Formula: C₇H₅ClF₃NO
Peso molecolare: 211,57 g/mol
Punto di ebollizione: 82 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 31…33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153102
CAS Number: 175205-77-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g H34133.03
Codice articolo fornitore: H34133.03
Codice articolo locale: ALFAH34133.03
250 mg H34133.MD
Codice articolo fornitore: H34133.MD
Codice articolo locale: ALFAH34133.MD
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità