Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
MES-Na ≥98%, per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Formula: C₆H₁₂NNaO₄S
Peso molecolare: 217,22 g/mol
MDL Number: MFCD00065473
CAS Number: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2
UN: 0000
Appearance White crystalline powder
Moisture ≤10%
pH (1% Water) @ 25 °C 9 − 10.5
Purity ≥98%
Solubility (10%, Water) Pass
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 g X218-100G
Codice articolo locale: VWRCX218-100G
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità