Stampa…
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol ≥98.0% (by GC) oxidation inhibitor
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
TCIAD1811-25GEA 173 EUR
TCIAD1811-25G
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol ≥98.0% (by GC) oxidation inhibitor
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Formula: C₁₅H₂₄O₂
Peso molecolare: 236,35 g/mol
Punto di ebollizione: 140°C
Punto di fusione: 105,4 °C
MDL Number: MFCD00008824
CAS Number: 489-01-0
EINECS: 207-693-0
https://it.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/96/28978596.jpg
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 108.0 deg-C