Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login
Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.

6-(Trifluoromethyl)anthranilic acid ≥98%

Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione



Formula: C₈H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 205,14 g/mol
Punto di fusione: 130…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01569538
CAS Number: 314-46-5

 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g H33300.03
Codice articolo fornitore: H33300.03
Codice articolo locale: ALFAH33300.03
Espandi tutto / Chiudi tutto

Specifiche

Punto di fusione 130-133°
Peso formula 205.14
CAS No. 314-46-5
Purezza 98%
Formula molecolare C8H6F3NO2
N. MDL MFCD01569538
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità