Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Zinco solfato 0.1 mol concentrated aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent
Fornitore: Avantor Performance Materials
Pericolo
Formula: O₄SZn
Peso molecolare: 161,45 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011302
CAS Number: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Titer (mol/l) 0.0998-0.1002
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 Ampoul 4800.
Effettua il Login in per maggiori dettagli
Codice articolo fornitore: 4800
Codice articolo locale: BAKR4800
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità