Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Nichel (II) cloruro esaidrato, cristalli, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker®
Fornitore: Avantor Performance Materials
Pericolo
Formula: NiCl₂·6H₂O
Peso molecolare: 237,69 g/mol
Punto di fusione: 140 °C
Densità: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149809
CAS Number: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06588
Assay (NiCl₂6H₂O) (by EDTA titrn) 97.0 - 103.0 %
Insoluble Matter <= 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.0 - 7.0
Sulfate (SO₄) <= 0.005 %
Nitrogen Compounds (as N) <= 0.005 %
Barium (Ba) <= 0.005 %
Calcium (Ca) <= 0.005 %
Iron (Fe) <= 0.002 %
Lead (Pb) <= 0.001 %
Magnesium (Mg) <= 0.005 %
Potassium (K) <= 0.001 %
Sodium (Na) <= 0.010 %
Cobalt (Co) <= 0.002 %
Trace Impurities - Copper (Cu) <= 5 ppm
Trace Impurities - Lithium (Li) <= 1.000 ppm
Trace Impurities - Zinc (Zn) <= 50.000 ppm
Appearance (fine, colorless to pale greenish-yellow crystals)
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di plastica 12 kg 2768-07
Codice articolo fornitore: 2768-07
Codice articolo locale: BAKR2768-07
Bottiglia di plastica 500 g 2768-01
Effettua il Login in per maggiori dettagli
Codice articolo fornitore: 2768-01
Codice articolo locale: BAKR2768-01
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità