Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Acido glicolico in soluzione acquosa ≥70%, per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Formula: C₂H₄O₃
Peso molecolare: 76,05 g/mol
Densità: 1,262 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004312
CAS Number: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Chloride ≤4 ppm
Color, Gardner ≤5
Copper ≤0.0005%
Formic Acid ≤1%
Iron ≤0.001%
Residue after Ignition ≤0.3%
Sodium ≤50 ppm
Sulphates ≤400 ppm
Total Acid as Hydroxyacetic 70 - 72%
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
500 ml E354-500ML
Codice articolo locale: VWRCE354-500ML
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità