Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Manganese (II) solfato monoidrato 98-101%, in polvere, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Fornitore: Avantor Performance Materials
Attenzione
Synonyms: Solfato di manganese monoidrato
  • Lot analysis on label
Certificazioni: Meets ACS reagent chemical requirements and reagent specifications for testing USP/NF monographs.
Formula: MnSO₄·1H₂O
Peso molecolare: 169,02 g/mol
Punto di fusione: 700 °C
Densità: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00149159
CAS Number: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05763
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di plastica 500 g 2550-01
Effettua il Login in per maggiori dettagli
Codice articolo fornitore: 2550-01
Codice articolo locale: BAKR2550-01
Bottiglia di plastica 2,5 kg 2550-05
Codice articolo fornitore: 2550-05
Codice articolo locale: BAKR2550-05
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità