Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login
Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!

Ammonio bifluoro

Fornitore: Acros Organics
Pericolo
Synonyms: Ammonio bifluoruro

ACRO436990250 ACRO436991000
Ammonio bifluoro


Formula: NH₄HF₂
Peso molecolare: 57,04 g/mol
Punto di fusione: 127 °C
Densità: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: ambient
MDL Number: MFCD00012018
CAS Number: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498
Order Now
Risultati del test di specificazione
Appearance White Crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm

 

Ordine

Informazioni correlate

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità