Stampa…
Acido Ftalico ≥99.5%
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
N985-500GEA 140 EUR
N985-500G
Acido Ftalico ≥99.5%
Acido Ftalico
Formula: C₈H₆O₄
Peso molecolare: 166,13 g/mol
Punto di ebollizione: 315…317 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 79 °C
Densità: 1,576 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002467
CAS Number: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Merck Index: 12,07527
Visualizza i codici
Assay 99.5%
Chloride = 0.001%
Heavy Metals (as Pb) = 0.001%
Insoluble Matter = 0.05%
Iron = 0.001%
Nitrate = 0.005%
Residue after Ignition = 0.02%
Sulphate = 0.005%
Water = 0.5%