Stampa…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole ≥97%
Attenzione
H33477.03EA 154 EUR
H33477.03 H33477.MD
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole ≥97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole
Formula: C₉H₉F₃O₂
Peso molecolare: 206,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18399698
CAS Number: 1261444-86-3