2-(2,3-Dichlorophenyl)thioacetamide ≥97%
|
Pericolo
|
H34058.MDEA
22.05
EUR
H34058.MD
H34058.03
2-(2,3-Dichlorophenyl)thioacetamide ≥97%
2-(2,3-Dichlorophenyl)thioacetamide
Formula:
C₈H₇Cl₂NS Peso molecolare: 220,12 g/mol Punto di fusione: 162…166 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09757550 CAS Number: 65183-01-9 |