Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Methyl (4-fluorophenyl)acetate ≥99%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
ACRO304670250 ACRO304671000
Methyl (4-fluorophenyl)acetate ≥99%
Formula: C₉H₉FO₂
Peso molecolare: 168,17
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800608
CAS Number: 34837-84-8
EINECS: 000-000-0
Order Now
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità