Stampa…
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L19999.06EA 38.7 EUR
L19999.06 L19999.14
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate ≥99%
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Peso molecolare: 182,20 g/mol
Punto di ebollizione: 235 °C
Densità: 1,101
Flash Pt: 85 °C (185 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039343
CAS Number: 584-74-7