Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
4-(1-Piperidinyl)aniline ≥97%
Fornitore: Alfa Aesar
Pericolo
Formula: C₁₁H₁₆N₂
Peso molecolare: 176,26
Punto di ebollizione: 140…142 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 26…28 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051688
CAS Number: 2359-60-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g L06767.03
Codice articolo fornitore: L06767.03
Codice articolo locale: ALFAL06767.03
5 g L06767.06
Codice articolo fornitore: L06767.06
Codice articolo locale: ALFAL06767.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 26-28°
Peso formula 176.26
CAS No. 2359-60-6
Purezza 97+%
Indice di rifrazione 1.5937
Punto di infiammabilità >110°(230°F)
Punto di ebollizione 140-142°/1mm
Formula molecolare C11H16N2
N. MDL MFCD00051688
N. ONU 2811
Riferimento Beilstein 139525
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità