Stampa…
3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥94%
Attenzione
H31679.MDEA 39.3 EUR
H31679.MD H31679.03
3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥94%
3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₈ClF₃O₃
Peso molecolare: 268,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025398
CAS Number: 916420-74-1