Stampa…
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥97%
Attenzione
ABCR10932
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥97%
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Formula: C₁₂H₁₇NO
Peso molecolare: 191,27 g/mol
Punto di ebollizione: 121…123 °C (0,7 mmHg)
Punto di fusione: 60…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006503
CAS Number: 4727-72-4
EINECS: 225-226-9