Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥97%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
Formula: C₁₂H₁₇NO
Peso molecolare: 191,27
Punto di ebollizione: 127…128 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 60…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006503
CAS Number: 4727-72-4
EINECS: 225-226-9
Appearance White to yellow Crystalline powder
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 25 g ACRO166830250
Codice articolo fornitore: 166830250
Codice articolo locale: ACRO166830250
Bottiglia di vetro 5 g ACRO166830050
Codice articolo fornitore: 166830050
Codice articolo locale: ACRO166830050
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità