Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄]
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Pericolo
Formula: C₂₄H₃₄D₄O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143759
CAS Number: 93951-87-2
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
10 mg EHERC16173010
Codice articolo fornitore: C16173010
Codice articolo locale: EHERC16173010
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità