Stampa…
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Pericolo
PROOCILDLM13680.25EA 1272 EUR
CAMBDLM-1368-0.25 CAMBDLM-1368-0.1 PROOCILDLM13680.25
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄]
Formula: C₂₄H₃₄D₄O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143759
CAS Number: 93951-87-2