Stampa…
5-Bromo-2-tert-butylpyrimidine ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
TCIAB3079-1GEA 211 EUR
TCIAB3079-1G
5-Bromo-2-tert-butylpyrimidine ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
5-Bromo-2-tert-butylpyrimidine
Formula: C₈H₁₁BrN₂
Punto di ebollizione: 90°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 85929-94-8
https://it.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/20/28934520.jpg
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C