Stampa…
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A12416.14EA 374 EUR
A12416.14 A12416.03 A12416.06
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₉H₁₅ClN₂
Peso molecolare: 186,69 g/mol
Punto di fusione: 203 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013461
CAS Number: 118427-29-5