Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
ACRO306150050
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Formula: C₉H₁₅ClN₂
Peso molecolare: 186,69
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013461
CAS Number: 118427-29-5
EINECS: 000-000-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Appearance White to beige to brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità