Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride ≥97%
Fornitore: Alfa Aesar
Formula: C₁₀H₁₇ClN₂
Punto di fusione: ∼228 °C (dec.)
MDL Number: MFCD00013387
CAS Number: 128231-55-0
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
25 g A14385.14
Codice articolo fornitore: A14385.14
Codice articolo locale: ALFAA14385.14
5 g A14385.06
Codice articolo fornitore: A14385.06
Codice articolo locale: ALFAA14385.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione ca 228° dec.
Peso formula 200.71
CAS No. 128231-55-0
Purezza 97%
N. MDL MFCD00013387
Riferimento Beilstein 3700093
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità