Zirconium disulphate tetrahydrate ≥99.99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
43194.22EA
825
EUR
43194.22
43194.14
Zirconium disulphate tetrahydrate ≥99.99%
Zirconium disulphate tetrahydrate
Formula:
O₈S₂Zr·4H₂O Peso molecolare: 355,396 g/mol Densità: 3,22 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149267 CAS Number: 7446-31-3 EINECS: 238-694-4 |