Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Zirconium disulphate tetrahydrate ≥98% (metals basis)
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
Catalyst support
Formula: O₈S₂Zr·4H₂O
Peso molecolare: 355,396 g/mol
Densità: 3,22
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149267
CAS Number: 7446-31-3
EINECS: 238-694-4
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 g 41041.22
Codice articolo fornitore: 41041.22
Codice articolo locale: ALFA41041.22
2 kg 41041.A3
Codice articolo fornitore: 41041.A3
Codice articolo locale: ALFA41041.A3
500 g 41041.36
Codice articolo fornitore: 41041.36
Codice articolo locale: ALFA41041.36
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Densità 3.22
Peso formula 355.40 (283.34anhy)
CAS No. 7446-31-3
Purezza 98+%
Solubilità Soluble in water
Forma fisica -20 Mesh
Formula molecolare Zr(SO4)2.4H2O
N. MDL MFCD00149267
Riferimento Merck 14,10182
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità