Specifiche
Sensibilità | Hygroscopic | ||
Peso formula | 221.18(anhy) | ||
CAS No. | 143983-91-9 | ||
Purezza | 99.99% | ||
Solubilità | Soluble in water | ||
Forma fisica | Crystalline | ||
Formula molecolare | InCl3.xH2O | ||
N. MDL | MFCD00011058 | ||
N. ONU | 3260 | ||
Riferimento Merck | 14,4958 |