Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Glycidyl isopropyl ether per sintesi
Fornitore: Merck Millipore
Pericolo
Formula: C₆H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005139
CAS Number: 4016-14-2
EINECS: 223-672-9
UN: 1992
ADR: 3 (6.1),III
Solubility 188 g/l (19 °C)
Molar Mass 116.15 g/mol
Boiling Point 137 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13 hPa (25 °C)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.4101 (20 °C, 589 nm)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (188 g/l, H2O, 20 °C)
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
bottiglia in vetro 500 ml 8.18598.0500
Codice articolo fornitore: 8.18598.0500
Codice articolo locale: MERC8.18598.0500
bottiglia in vetro 100 ml 8.18598.0100
Codice articolo fornitore: 8.18598.0100
Codice articolo locale: MERC8.18598.0100
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità