Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
3,6-Dichloropicolinic acid 100 µg/ml in acetonitrile
Fornitore: LGC Standards
Dr Ehrenstorfer
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
3,6-Dichloropicolinic acid 100 µg/ml in acetonitrile 1 ml EHERXA11690000AL
Codice articolo fornitore: XA11690000AL
Codice articolo locale: EHERXA11690000AL
Specifiche
Descrizione 3,6-Dichloropicolinic acid
CAS No. 1702-17-6
Formula C₆H₃Cl₂NO₂
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità