Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Potassium selenite
Fornitore: Alfa Aesar
Pericolo
39436.22 39436.14
Potassium selenite
Formula: K₂O₃Se
Peso molecolare: 205,165 g/mol
Punto di fusione: 875 °C (dec.)
Densità: 2,851
Temperatura di stoccaggio: ambient
MDL Number: MFCD00049663
CAS Number: 10431-47-7
EINECS: 233-909-8
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Order Now
Ordine
Specifiche
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità