Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
DL-Glutamic acid monohydrate ≥99%
Fornitore: Alfa Aesar
Formula: C₅H₉NO₄·1H₂O
Peso molecolare: 165,15 (147,13 anhy)
Punto di fusione: ∼ 200 °C (dec.)
Densità: 1,460
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150703
CAS Number: 19285-83-7
EINECS: 210-522-2
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 500 g A17719.36
Codice articolo fornitore: A17719.36
Codice articolo locale: ALFAA17719.36
Bottiglia di vetro 25 g A17719.14
Codice articolo fornitore: A17719.14
Codice articolo locale: ALFAA17719.14
Bottiglia di vetro 100 g A17719.22
Codice articolo fornitore: A17719.22
Codice articolo locale: ALFAA17719.22
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione ca 200° dec.
Peso formula 165.15 (147.13anhy)
CAS No. 19285-83-7
Purezza 99%
Formula molecolare C5H9NO4.H2O
N. MDL MFCD00150703
Riferimento Merck 14,4469
Riferimento Beilstein 4155097
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità