Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
DL-Glutamic acid monohydrate ≥98%
Fornitore: Acros Organics
Formula: C₅H₉NO₄·1H₂O
Peso molecolare: 165,15 (147,13 anhy)
Punto di fusione: 194 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150703
CAS Number: 19285-83-7
EINECS: 210-522-2
Appearance White Powder
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 25 g ACRO119930250
Codice articolo fornitore: 119930250
Codice articolo locale: ACRO119930250
Bottiglia di vetro 1 kg ACRO119930010
Codice articolo fornitore: 119930010
Codice articolo locale: ACRO119930010
Bottiglia di vetro 100 g ACRO119931000
Codice articolo fornitore: 119931000
Codice articolo locale: ACRO119931000
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità