Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Homophthalic anhydride ≥98%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
Formula: C₉H₆O₃
Peso molecolare: 162,14
Punto di fusione: 140…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006894
CAS Number: 703-59-3
EINECS: 211-873-4
Appearance Light yellow to beige Powder
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 5 g ACRO156300050
Codice articolo fornitore: 156300050
Codice articolo locale: ACRO156300050
Bottiglia di vetro 25 g ACRO156300250
Codice articolo fornitore: 156300250
Codice articolo locale: ACRO156300250
Glass bottle 100 g ACRO156301000
Codice articolo fornitore: 156301000
Codice articolo locale: ACRO156301000
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità