Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
4-(2-Chloroethyl)anisole ≥97%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
Formula: C₉H₁₁ClO
Densità: 1,13 g/cm³
Flash Pt: 122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 18217-00-0
EINECS: 242-099-5
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
bottiglia in vetro 100 ml ACRO123111000
Codice articolo fornitore: 123111000
Codice articolo locale: ACRO123111000
bottiglia in vetro 5 ml ACRO123110050
Codice articolo fornitore: 123110050
Codice articolo locale: ACRO123110050
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità