Stampa…
6-Bromo-2,3-difluorotoluene 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H32941.03EA 82.9 EUR
H32941.03 H32941.06
6-Bromo-2,3-difluorotoluene 95%
6-Bromo-2,3-difluorotoluene
Formula: C₇H₅BrF₂
Peso molecolare: 207,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07777161
CAS Number: 847502-81-2