Stampa…
1-Bromo-4-pentyloxybenzene ≥98%
A12614.06EA 49.3 EUR
A12614.06
1-Bromo-4-pentyloxybenzene ≥98%
1-Bromo-4-pentyloxybenzene
Formula: C₁₁H₁₅BrO
Peso molecolare: 243,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156123
CAS Number: 30752-18-2