Stampa…
1-Bromo-4-hexyloxybenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
B20085.03EA 21.94 EUR
B20085.03 B20085.06
1-Bromo-4-hexyloxybenzene ≥97%
1-Bromo-4-hexyloxybenzene
Formula: C₁₂H₁₇BrO
Peso molecolare: 257,18 g/mol
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173753
CAS Number: 30752-19-3