Stampa…
Dicyclohexylphenylphosphine ≥98%
Attenzione
H26992.03EA 66.5 EUR
H26992.03 H26992.06
Dicyclohexylphenylphosphine ≥98%
Dicyclohexylphenylphosphine
Formula: C₁₈H₂₇P
Peso molecolare: 274,38 g/mol
Punto di fusione: 58…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003854
CAS Number: 6476-37-5
EINECS: 229-334-7