Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Ethyl phenylcyanoacetate ≥97%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
ACRO118830050 ACRO118830250
Ethyl phenylcyanoacetate ≥97%
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Peso molecolare: 189,21
Densità: 1,09 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001866
CAS Number: 4553-07-5
EINECS: 224-921-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità