2-Methoxyethyl chloroformate tech. 85%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
H25937.AAEA
42.9
EUR
H25937.AA
H25937.AC
2-Methoxyethyl chloroformate tech. 85%, grado tecnico
2-Methoxyethyl chloroformate
Formula:
C₄H₇ClO₃ Peso molecolare: 138,55 g/mol Punto di ebollizione: 157…158 °C Densità: 1,192 Flash Pt: 59 °C (138 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00058932 CAS Number: 628-12-6 EINECS: 211-026-9 UN: 2742 ADR: 6.1,II |