Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
3-Bromo-4-heptanone ≥98%
Fornitore: Alfa Aesar
Pericolo
Formula: C₇H₁₃BrO
Peso molecolare: 193,08
Punto di ebollizione: 39 °C (1 mmHg)
Densità: 1,248
Flash Pt: 75 °C (167 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09757526
CAS Number: 42330-10-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 10 g H32094.09
Codice articolo fornitore: H32094.09
Codice articolo locale: ALFAH32094.09
Bottiglia di vetro 1 g H32094.03
Codice articolo fornitore: H32094.03
Codice articolo locale: ALFAH32094.03
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Peso formula 193.08
CAS No. 42330-10-9
Purezza 98%
Indice di rifrazione 1.4580
Punto di infiammabilità 75°(167°F)
Punto di ebollizione 39°/1mm
Formula molecolare C7H13BrO
N. MDL MFCD09757526
N. ONU 3265
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità