Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Silicone ≥99%, crystalline powder APS ∼100 nm, Plasma Synthesised
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
46308.18 46308.10 46308.04 46308.09
Silicone ≥99%, crystalline powder APS ∼100 nm, Plasma Synthesised
Formula: Si
Peso molecolare: 28,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: ambient
MDL Number: MFCD00085311
CAS Number: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08635
Order Now
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità