Stampa…
Deoxyanisoin ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
A12816.14EA 39.7 EUR
A12816.14 A12816.22
Deoxyanisoin ≥98%
Deoxyanisoin
Formula: C₁₆H₁₆O₃
Peso molecolare: 256,30 g/mol
Punto di fusione: 109…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008406
CAS Number: 120-44-5
EINECS: 204-396-8