Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%, JRD
Fornitore: Alfa Aesar
Pericolo
Formula: C₈H₂ClF₄N
Peso molecolare: 223,55
Punto di fusione: 46…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519382
CAS Number: 186517-00-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g H32693.03
Codice articolo fornitore: H32693.03
Codice articolo locale: ALFAH32693.03
250 mg H32693.MD
Codice articolo fornitore: H32693.MD
Codice articolo locale: ALFAH32693.MD
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 46-48°C
Peso formula 223.55
Purezza 97%
Formula molecolare C8H2ClF4N
N. MDL MFCD11519382
N. ONU 3439
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità